Anti-NOTCH2NL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP55977_P050
AVIVARP55977_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP55977_P050
Anti-NOTCH2NL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOTCH2NL (notch 2 N-terminal like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité