Anti-HIST2H2BF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP56220_P050
AVIVARP56220_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP56220_P050
Anti-HIST2H2BF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST2H2BF (histone cluster 2, H2bf)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité