Anti-PGM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP56384_P050
AVIVARP56384_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP56384_P050
Anti-PGM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PGM1 (phosphoglucomutase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG AVIVARP56384_P050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité