Anti-PNPLA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP58938_P050
AVIVARP58938_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP58938_P050
Anti-PNPLA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PNPLA2 (patatin-like phospholipase domain containing 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité