Anti-SERPINA10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP59235_P050
AVIVARP59235_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP59235_P050
Anti-SERPINA10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINA10 (serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité