Anti-VAMP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP59537_P050
AVIVARP59537_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP59537_P050
Anti-VAMP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VAMP8 (vesicle-associated membrane protein 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité