Anti-SLX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP59857_P050
AVIVARP59857_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP59857_P050
Anti-SLX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLX4 (SLX4 structure-specific endonuclease subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité