Anti-LPA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP60281_P050
AVIVARP60281_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP60281_P050
Anti-LPA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LPA (lipoprotein, Lp(a))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité