Anti-Igbp1b Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP61811_P050
AVIVARP61811_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP61811_P050
Anti-Igbp1b Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Igbp1b
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité