Anti-RAB31 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP61982_P050
AVIVARP61982_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP61982_P050
Anti-RAB31 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAB31 (RAB31, member RAS oncogene family)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité