Anti-P4HA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP62017_P050
AVIVARP62017_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP62017_P050
Anti-P4HA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: P4HA1 (prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide I)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité