Anti-ICOSLG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP64016_P050
AVIVARP64016_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP64016_P050
Anti-ICOSLG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ICOSLG (inducible T-cell co-stimulator ligand)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité