Anti-EIF2B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP65664_P050
AVIVARP65664_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP65664_P050
Anti-EIF2B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2B2 (eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 beta, 39kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité