Anti-GPR85 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP65766_P050
AVIVARP65766_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP65766_P050
Anti-GPR85 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR85 (G protein-coupled receptor 85)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité