Anti-MOSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP67173_P050
AVIVARP67173_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP67173_P050
Anti-MOSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MOSPD1 (motile sperm domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité