Anti-EPS15L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP68294_P050
AVIVARP68294_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP68294_P050
Anti-EPS15L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPS15L1 (epidermal growth factor receptor pathway substrate 15-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité