Anti-C17orf85 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP68721_P050
AVIVARP68721_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP68721_P050
Anti-C17orf85 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C17orf85 (chromosome 17 open reading frame 85)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité