Anti-NBPF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP70923_P050
AVIVARP70923_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP70923_P050
Anti-NBPF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NBPF7 (neuroblastoma breakpoint family, member 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité