Anti-OR5D14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP71126_P050
AVIVARP71126_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP71126_P050
Anti-OR5D14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR5D14 (olfactory receptor, family 5, subfamily D, member 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité