Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVARP01006P050
AVIVAVARP01006P050EA 401 EUR InStock
AVIVAVARP01006P050
Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité