Anti-GPR18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVARP07040P050
AVIVAVARP07040P050EA 401 EUR InStock
AVIVAVARP07040P050
Anti-GPR18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR18 (G protein-coupled receptor 18)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité