Anti-CHML Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVARP13012P050
AVIVAVARP13012P050EA 401 EUR InStock
AVIVAVARP13012P050
Anti-CHML Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHML (choroideremia-like (Rab escort protein 2))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité