Anti-SYN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVARP13095P050
AVIVAVARP13095P050EA 401 EUR InStock
AVIVAVARP13095P050
Anti-SYN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYN3 (synapsin III)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité