Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Chloride Intracellular Channel 4 (CLIC4) Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Aviva Systems Biology
OAAN02134-50UL
AVIVOAAN02134-50ULEA 231 EUR InStock
AVIVOAAN02134-50UL
Anti-Chloride Intracellular Channel 4 (CLIC4) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintenance of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 4 (CLIC4) protein, encoded by the CLIC4 gene, is a member of the p64 family; the gene is expressed in many tissues and exhibits a intracellular vesicular pattern in Panc-1 cells (pancreatic cancer cells).

Type:
Antigen: Chloride Intracellular Channel 4 (CLIC4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité