Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
OABF01143
AVIVOABF01143EA 660 EUR InStock
AVIVOABF01143
Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protein kinase involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. May play a role in the postsynaptic responses of hippocampal neuron. Phosphorylates MAP2K1, and thereby contributes to the MAP kinase signal transduction pathway.
Type:
Antigen: BRAF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, rat, human, dog, cow, pig, horse, chicken, rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité