Human RHOT1 ELISA Kit
Fournisseur: Aviva Systems Biology
OKEH03665
AVIVOKEH03665EA 1040 EUR InStock
AVIVOKEH03665
Human RHOT1 ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Aviva Systems Biology RHOT1 ELISA Kit (Human) (OKEH03665) is based on standard sandwich enzyme-linked immuno-sorbent assay technology. An antibody specific for RHOT1 has been pre-coated onto a 96-well plate (12×8 Well Strips) and blocked. Standards or test samples are added to the wells and removed. A biotinylated detector antibody specific for RHOT1 is added, incubated and followed by washing. Avidin-Peroxidase Conjugate is then added, incubated and unbound conjugate is washed away. An enzymatic reaction is produced through the addition of TMB substrate which is catalyzed by HRP generating a blue color product that changes yellow after adding acidic stop solution. The density of yellow coloration read by absorbance at 450 nm is quantitatively proportional to the amount of sample RHOT1 captured in well.
  • Mean recovery when spiking into sample matrices at concentrations within the dynamic range: 97%.
Mean Intra-assay CV%: <= 7.4% (n = 20)
Mean Inter-assay CV%: <= 9.2% (n = 20)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..