Anti-NFYC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
P100681_P050
AVIVP100681_P050EA 385 EUR InStock
AVIVP100681_P050
Anti-NFYC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NFYC (nuclear transcription factor Y, gamma)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité