Sodium thiosulfate 0,1% en solution aqueuse pour la microbiologie
Fournisseur: VWR Chemicals
AX011168EA 164 EUR InStock
AX011168
Sodium thiosulfate 0,1% en solution aqueuse pour la microbiologie
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité