Eau, purifié, stérile
Fournisseur: VWR Chemicals
AX021376EA 80.6 EUR InStock
AX021376
Eau, purifié, stérile
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Limpid
Volume (ml) 90 ± 1,8 ml
Membrane filtration according to PE 2.6.1 Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité