Eau, filtré stéril
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
AX021403EA 117 EUR InStock
AX021403
Eau, filtré stéril
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité