Pointes robotiques pour systèmes Hamamatsu 6000 et 7000, Axygen®
Fournisseur: Corning
FDSS-1536-BK-R
AXYGFDSS-1536-BK-REA 8730 EUR InStock
AXYGFDSS-1536-BK-R
Pointes robotiques pour systèmes Hamamatsu 6000 et 7000, Axygen®
Pointes de pipettes
Ces pointes d'automatisation en PP noir sont conçues selon les caractéristiques exactes des pointes de l'équipement d'origine des fabricants afin d'assurer une compatibilité totale et un ajustement parfait.
  • Pointes conductrices
  • Certifiées exemptes de DNase/RNase et apyrogènes pour une protection complète contre la contamination
  • Tête fine optimisée pour une distribution précise
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité