L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Axygen® Microtube Shakers
Fournisseur: Corning
I-4011
AXYGI-4011EA 3320 EUR InStock
AXYGI-4011
Axygen® Microtube Shakers
Agitateurs Agitateurs incubateurs
The Axygen microtube shaker provides researchers with a benchtop shaking incubator that allows uniform heating, cooling and mixing of precious life science samples. The compact footprint incorporates an intuitive control panel which allows the operator to easily program the device and view the live temperature, time and mixing speed settings throughout the experiment.
Operation ambient temperature: 5 to 40 °C, up to 80% RH, non-condensing
Shaker orbit: 3 mm
Application: Molecular biology
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité