Mag plasmid kit, Axygen® AxyPrep™
Fournisseur: Corning
MAG-P-10
AXYGMAG-P-10EA 109 EUR InStock
AXYGMAG-P-10
Mag plasmid kit, Axygen® AxyPrep™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The AxyPrep™ Mag Plasmid purification kit utilises a magnetic bead technology for high-throughput purification of plasmid DNA from E.coli cells.
AxyPrep™ Mag Plasmid kit can also be used with fosmid and BAC vector-based constructs ranging from 5 to 150kb.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité