Portoirs pour microtubes, Axygen® AxyRack™
Fournisseur: Corning
R-80-R R-81-G-PC R-81-R-PC R-81-Y-PC RA-48
AXYGR-80-REA 34.2 EUR InStock
AXYGR-80-R AXYGR-81-G-PC AXYGR-81-R-PC AXYGR-81-Y-PC AXYGRA-48
Portoirs pour microtubes, Axygen® AxyRack™
Portoirs Tube Racks
Portoirs pour microtubes, disponibles en trois tailles et conçus pour accueillir des microtubes ou microtubes à bouchon à vis.
Le portoir en aluminium à 48 places accueille 48 tubes à bouchon à vis de toutes tailles. La conception nervurée unique du port permet une utilisation d'une seule main, soutenue par des tampons antidérapants de paillasse pour une plate-forme solide. Construction en aluminium longue durée. Support central pour plus de solidité et de stabilité.
Les portoirs à 80 et 50 puits accueillent quatre-vingt ou cinquante microtubes et microtubes à bouchon à vis de 1,5/2,0 ml respectivement. Ces portoirs résistent à la plupart des produits chimiques et des solvants organiques et sont parfaits pour stocker les tubes à des températures cryogéniques. Les puits à fond conique dans des portoirs à 80 puits permettent une meilleure stabilité des tubes coniques. Chaque puits est numéroté pour une plus grande facilité d'identification des échantillons. Zone d'écriture dépolie sur le côté. Les portoirs à 50 puits sont équipés de côtés lisses et sont fournis dans un boîtier en plastique transparent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité