Round cover glass
Fournisseur: AZER SCIENTIFIC
200121
AZER200121EA 0 EUR InStock
AZER200121
Round cover glass
Lamelles couvre-objet
The round cover glass is pure white borosilicate glass of the first hydrolytic class.
  • Excellent chemical resistance
  • Optimal flatness
  • No disrupting fluorescence
Cover glass does not emit any disturbing fluorescence under the ultraviolet light of the fluorescence microscope.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité