Fiole jauge 100 mL, Classe A, PMP (TPX) transparent. Trait de jauge ajust individuellement aux tolrances de la classe A selon la norme ISO 1042. Avec numro de lot imprim. Certificat de lot disponible en ligne sur le site AZLON. Fournie avec un b 1 * 1 Pce
Fournisseur: SciLabware
Fiole jauge 100 mL, Classe A, PMP (TPX) transparent. Trait de jauge ajust individuellement aux tolrances de la classe A selon la norme ISO 1042. Avec numro de lot imprim. Certificat de lot disponible en ligne sur le site AZLON. Fournie avec un b 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fiole jaugée 100 mL, Classe A, PMP (TPX) transparent. Trait de jauge ajusté individuellement aux tolérances de la classe A selon la norme ISO 1042. Avec numéro de lot imprimé. Certificat de lot disponible en ligne sur le site AZLON. Fournie avec un b 1 * 1 Pce AZLOFDF124A 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou