Hand and finger protectors, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
PGR406
AZLOPGR406EA 59.9 EUR InStock
AZLOPGR406
Hand and finger protectors, Azlon®
Protections thermiques pour les mains
Hand protector made of silicone rubber.
  • Ideal for safe handling of hot beakers, flasks etc
  • Capable of withstanding temperatures up to 250 °C
  • Also excellent for handling cold objects down to −57 °C
  • Contact surfaces are multi-studded for positive grip
* One size fits all.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité