Sedimentation cones, Imhoff type, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
SWX008
AZLOSWX008EA 297 EUR InStock
AZLOSWX008
Sedimentation cones, Imhoff type, Azlon®
Entonnoirs Cônes de sédimentation
Colourless cone, made up of transparent styrene-acrylonitrile S.A.N polymer.
  • With moulded graduations
  • Stopper at the bottom facilitates the removal of sample and cleaning
Certifications: Complies to DIN 12672
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité