Instrument trays, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
TWR022
AZLOTWR022EA 365 EUR InStock
AZLOTWR022
Instrument trays, Azlon®
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Made of PP, white.
  • Rectangular
  • Rigid and robust
  • Autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité