Autoclavable basket, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
TWR200
AZLOTWR200EA 44.4 EUR InStock
AZLOTWR200
Autoclavable basket, Azlon®
Paniers Paniers autoclavables
PP, thanks to a robust and lightweight design, this autoclavable basket is suitable for draining applications as well as general storage.
  • Stackable when not used to save space
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable to 121 °C
Colour: White.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité