2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane, Cerilliant® pour dérivatisation GC, étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
B-023-10X1ML
B-023-10X1MLEA 111 EUR InStock
B-023-10X1ML
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane, Cerilliant® pour dérivatisation GC, étalon analytique, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
ONU: 2920
ADR: 8(3),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité