Acide borique ≥99.5%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
B0252-2.5KG
B0252-2.5KGEA 151 EUR InStock
B0252-2.5KG
Acide borique ≥99.5%, Qualité Réactif
ortho-Boric acid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171 °C
Densité: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité