Azoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20021.09
B20021.09EA 41.8 EUR InStock
B20021.09
Azoxybenzène ≥98%
Azoxybenzene
Purity: 98+% CAS No.: 495-48-7 Molecular Formula: C12H10N2O Formula Weight: 198.23 Melting Point: 33-36° Boiling Point: 130°/0.9mm Merck Reference: 14,923 MDL No.: MFCD00019925
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 130 °C (0.9 mmHg)
Point de fusion: 33…36 °C
Densité: 1.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019925
Numéro CAS: 495-48-7
EINECS: 207-802-1
Merck Index: 14,923
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité