Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
B20028.03
B20028.03EA 76.3 EUR InStock
B20028.03
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride 97%
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 121071-71-4 Molecular Formula: C8H9NO4S.HCl Formula Weight: 251.69 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD00205189
Formule: C₈H₁₀ClNO₄S
MW: 251,681 g/mol
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205189
Numéro CAS: 121071-71-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité