Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

B20085.06
B20085.06EA 89.3 EUR InStock
B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 30752-19-3 Molecular Formula: C12H17BrO Formula Weight: 257.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5240 MDL No.: MFCD00173753


Formule: C₁₂H₁₇BrO
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173753
Numéro CAS: 30752-19-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité