1-Iodoperfluorooctane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane
B20207.09
B20207.09EA 52.7 EUR InStock
B20207.09
1-Iodoperfluorooctane ≥98%
1-Iodoperfluorooctane
Purity: 98%
CAS No.: 507-63-1
Molecular Formula: C8F17I
Formula Weight: 545.97
Refractive Index: 1.3290
Melting Point: 25°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 1717141
MDL No.: MFCD00001064
Formule: C₈F₁₇I
MW: 545,97 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C
Point de fusion: 25 °C
Densité: 2.040
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001064
Numéro CAS: 507-63-1
EINECS: 208-079-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité