(Trifluorométhyl)triméthylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20347.06
B20347.06EA 124 EUR InStock
B20347.06
(Trifluorométhyl)triméthylsilane ≥98%
(Trifluorométhyl)triméthylsilane
Purity: 98% CAS No.: 81290-20-2 Molecular Formula: C4H9F3Si Formula Weight: 142.20 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.3305 Boiling Point: 54-55° Beilstein Reference: 4241868 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00145454
Formule: C₄H₉F₃Si
Point d'ébullition: 54…55 °C
Densité: 0.962
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité