(2,4,6-Triméthylphényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Mesitylacetonitrile, Mesitylacetonitrile, 2,4,6-Trimethylbenzyl cyanide
B20534.06
B20534.06EA 89.8 EUR InStock
B20534.06
(2,4,6-Triméthylphényl)acétonitrile ≥98%
(2,4,6-Triméthylphényl)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 34688-71-6 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 120°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013815
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013815
Numéro CAS: 34688-71-6
EINECS: 252-151-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité