Acide 2,6-dichloroisonicotinique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20541.06
B20541.06EA 164 EUR InStock
B20541.06
Acide 2,6-dichloroisonicotinique ≥98%
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Purity: 98% CAS No.: 5398-44-7 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Melting Point: 208° dec. MDL No.: MFCD00234147
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 208 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234147
Numéro CAS: 5398-44-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité