Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone

B20572.06
B20572.06EA 132 EUR InStock
B20572.06
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥97%
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 17159-79-4 Molecular Formula: C9H14O3 Formula Weight: 170.21 Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 150-152°/40mm MDL No.: MFCD00013285


Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (40 mmHg)
Densité: 1.068
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013285
Numéro CAS: 17159-79-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité